Learn More
Acide maléique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022020
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11492018
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14596.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
L’acide maléique est utilisé comme précurseur de l’acide fumarique, du maléate de diméthyle et de l’acide glyoxalique. Il s’agit d’un électrophile et agit comme diénophine dans les réactions de Diels-Alder. Il réagit avec les médicaments pour former des sels d’addition plus stables tels que le maléate d’indacatérol, la carfénazine, la chlorphéniramine, la pyrilamine, la méthylergonovine et la thiethylperazine. Son ion maléate est utile en biochimie en tant qu’inhibiteur des réactions de transaminase.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide maléique est utilisé comme précurseur de l’acide fumarique, du maléate de diméthyle et de l’acide glyoxalique. Il s’agit d’un électrophile et agit comme diénophine dans les réactions de Diels-Alder. Il réagit avec les médicaments pour former des sels d’addition plus stables tels que le maléate d’indacatérol, la carfénazine, la chlorphéniramine, la pyrilamine, la méthylergonovine et la thiethylperazine. Son ion maléate est utile en biochimie en tant qu’inhibiteur des réactions de transaminase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’acide acétique glacial, l’alcool et l’acide sulfurique concentré. Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les agents réducteurs, les métaux et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-16-7
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00063177
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonyme maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
CID PubChem 444266
ChEBI CHEBI:18300
Nom IUPAC (2E)-but-2-enedioic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic acid
Point de fusion 132°C à 136°C
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 1,59
Quantité 250g
Point d’éclair 127°C (260°F)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Maleic acid