Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS d’extrait de malt, filtre de distributeur compris
Tampons de milieux de culture déshydratés stériles avec filtre à membrane quadrillée.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ 14086--50----RDN
Informations supplémentaires : Poids : 1.16500kg
Description
- Tampons nutritifs à l’extrait de malt avec membranes quadrillées
- Pour la détermination des levures et moisissures selon les normes internationales, par exemple APHA, AOAC, IFU et SOP internes.
- Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Très polyvalent : applications multiples
- Qualité homogène
- Guide de validation disponible
- Manipulation facile
- Conformité aux normes et références internationales
Spécification
Gris | |
Extrait de malt | |
Levures et moisissures, Molds | |
Boîtes de Pétri 10 x 10 avec NPS en sachets, filtres à membrane prêts pour distributeur | |
100/boîte |
Disque de taille des pores 0,8 μm | |
Stérile | |
Blanc | |
0,8 μm | |
50 mm |