Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95 %
Code produit. p-154881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
Code produit. 10773451
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-88-6
Formule moléculaire C12H24O11
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Numéro MDL MFCD00006600
Clé InChI VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonyme maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
CID PubChem 493591
ChEBI CHEBI:68428
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltitol
Note relative au nom 95%
Point de fusion 147°C to 153°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 17, V,7, 145
Conditions de rotation spécifiques + 107.00 (20.00°C c=5,water)
Rotation spécifique + 107
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 344.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline