Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mammoet M1807 XD
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Isolation contre la chaleur et le froid
- Lacets ignifuges
- Construction étanche de Nubuck à l’huile
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Mammoet M1807 XD |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™ |
| Matériau | Nubuck huilé |
| Dimensions | 41 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |