missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAN1B1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15603965
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15603965 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15603965 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA550029

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total MAN1B1 protein.

Involved in glycoprotein quality control targeting of misfolded glycoproteins for degradation. It primarily trims a single alpha-1,2-linked mannose residue from Man9GlcNAc2 to produce Man8GlcNAc2, but at high enzyme concentrations, as found in the ER quality control compartment (ERQC), it further trims the carbohydrates to Man5-6GlcNAc2. Tremblay L.O., Glycobiology 9:1073-1078(1999) [PubMed: 10521544]. Gonzalez D.S., J. Biol. Chem. 274:21375-21386(1999) [PubMed: 10409699]. Clark H.F., Genome Res. 13:2265-2270(2003) [PubMed: 12975309].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MAN1B1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression MAN1B1
Numéro d’ordre du gène A2AJ15, Q9UKM7
Alias de gène 3.2.1.113; E430019H13Rik; endoplasmic Reticulum Class I alpha-mannosidase; endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase; endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase 1; ER alpha 1,2-mannosidase; ER alpha-1,2-mannosidase; ER mannosidase 1; ERMan1; ERManI; Gm108; MAN1B1; Man9GlcNAc2-specific processing alpha-mannosidase; man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase; MANA-ER; Mannosidase alpha class 1B member 1; mannosidase, alpha, class 1B, member 1; MRT15; RGD1563595; RP11-350O14.2; UNQ747/PRO1477
Symboles de gène(s) MAN1B1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from internal of human MAN1B1.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11253, 227619
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.