Learn More
Abeba™ Chaussures 3121 Manager
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE
- Cuir de veau
- Marron
- Semelle extérieure en cuir antistatique
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |
| Matériau de la semelle | Cuir |
| Modèle | 3121 |