Learn More
Mancozèbe, Thermo Scientific™
Code produit. 17545555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17545555
Marque: Thermo Scientific Acros 468850010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 8018-01-7
Formule moléculaire C8H12MnN4S8Zn
Poids moléculaire (g/mol) 541.01
Numéro MDL 00078616
Clé InChI CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC manganese(2+) zinc(2+) bis(({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanide)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mancozeb
Conditionnement Bouteille en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Jaune à gris
Merck Index 13-5738
Quantité 1 g