Learn More
Bromure de manganèse(II) hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis. It can be used in place of palladium in the stille reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) bromide hydrate |
| Point de fusion | 64.3°C (decomposition) |
| Couleur | Rose |
| Forme physique | Agrégats cristallins |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14,5725 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water, alcohol |
| Poids de la formule | 214.76 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Manganese(II) bromide hydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) bromide hydrate