Learn More
Bromure de manganèse(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410750
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11410750
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044443.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-20-6
Formule moléculaire Br2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 286.81
Numéro MDL MFCD00149791
Clé InChI HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese (II) bromide hydrate
Point de fusion 64.3°C (decomposition)
Couleur Rose
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,5725
Poids de la formule 214.76 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic