Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 99.99% trace metals basis, Honeywell™
Code produit. p-7120544 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15651750
Marque: Honeywell Research Chemicals 2037345G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Rose
Quantité 5 g
Formule linéaire MnCl2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 197.91g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Crystals
Densité 1.913g/cu.cm