Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. p-7120542 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15617950
Marque: Honeywell Research Chemicals M3634100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride tetrahydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Rose
pH 4.0 to 6.0 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 100 g
Formule linéaire MnCl2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Completely soluble in water
Poids de la formule 197.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.913g/cu.cm