Learn More
Fluorure de manganèse(II), Puratronic, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407395
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15407395
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047109.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Manganese(II) fluoride is used in the production of special kinds of glass and lasers. It reacts with antimony pentafluoride in hydrofluoric acid to prepare a complex, Mn(SbF6)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-64-1
Formule moléculaire F2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 92.935
Numéro MDL MFCD00016222
Clé InChI CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
CID PubChem 24528
Nom IUPAC Difluoromanganèse
SMILES F[Mn]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) fluoride
Point de fusion 856°C
Couleur Rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire MnF2
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5729
Informations sur la solubilité Soluble in dilute hydrogen fluoride,concentrated hydrochloric acid and nitric acid; Insoluble in water and alcohol.
Poids de la formule 92.93
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.98 g/mL