Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 à 100,5 % (calc. pour substance séchée), Honeywell Fluka™
Code produit. 15671280 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
50kg
Code produit. 15671280
Marque: Honeywell-Fluka 132451KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 à 100,5 % (calc. pour substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire MnSO4 · H2O
Numéro UN 3077
Poids de la formule 169.02g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.