Learn More
Acétate de manganèse(III) méso-tétraphénylporphine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(III) acetate meso-tetraphenylporphine |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 726.71 |
Forme physique | Poudre |