Learn More
Phosphure de manganèse, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351549
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11351549
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014020.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganese phosphide is used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12263-33-1
Formule moléculaire Mn3P2
Poids moléculaire (g/mol) 226.76
Numéro MDL MFCD00064736
Clé InChI ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Diphosphanetriide de trimanganèse(2+)
SMILES [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese phosphide
Point de fusion 1095°C
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 226.75
Pourcentage de pureté 99%