Learn More
Solution de manganèse pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12986194 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
12986194 100 mL 100mL
12996194 250 mL 250mL
12906204 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 12986194 Sous-traitant Fisher Chemical N° du sous-traitant S 133 100
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Specifications
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL