Learn More
Palintest™ Kit de test manganèse
Marque: Palintest™ PM173
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7646-93-7 Poids : 0.05000kg
Description
Réactifs pour photomètres Palintest• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
Spécification
50 | |
0 à 0,03mg/L | |
Kit de test manganèse |
Lot de 50 | |
50 tests |