Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour bouchons en aluminium / acier
Permet de fermer les flacons de façon reproductible et sécurisée.
Marque:  Fisherbrand™
978.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.49500kg
Code produit. 11888951
  • 1030.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
Spécification
Spécification
Pince à sertir
7,5 mm
Acier
Non autoclavable