Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque:  Thermo Scientific™ C4008-100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.49480kg
Code produit. 10147664
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuelles
Les pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
  • Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
  • La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
Pinces à dessertir manuelles
La pince forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules répertoriées.
  • Il suffit de placer la pince autour de la partie supérieure de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule
Pinces à dessertir manuelles
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
  • Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
  • Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Spécification
Chromatographie industrielle
8 mm
National
1 de chaque
Pince à sertir manuelle
Capsule standard de 8mm, flacon National, flacon Chromacol
Pince à sertir manuelle, standard