Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque:  Thermo Scientific™ C4028-102
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.61000kg
Code produit. 12852344
  • 356.97€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
  • Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum 
  • Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Spécification
Chromatographie industrielle
28 mm
National
1 de chaque
Pince à dessertir manuelle
Capsule en aluminium et en acier, flacon National, flacon Chromacol
Pince à dessertir manuelle