Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque: Thermo Scientific™ DCB-20C
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuellesLes pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
- Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
- La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
Pinces à dessertir manuelles
La pince forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules répertoriées.
- Il suffit de placer la pince autour de la partie supérieure de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule
Pinces à dessertir manuelles
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Specifications
Chromatographie industrielle | |
Capsule standard de 20 mm, flacon National, flacon Chromacol | |
Pince à dessertir manuelle |
20 mm | |
Chromacol | |
1 de chaque |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.