Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable
Les outils de dessertissage manuel permettent de retirer facilement et sans casse les joints en aluminium.
Marque:  Fisherbrand™
281.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.48600kg
Code produit. 11787597
  • 409.70€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Décapsuleur
  • Manuel
  • Acier
Spécification
Spécification
Manuel
Bouchon en aluminium
Décapsuleur 13mm