Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable
Les outils de dessertissage manuel permettent de retirer facilement et sans casse les joints en aluminium.
Marque:  Fisherbrand™
1168.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11849440
  • 1230.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Décapsuleur
  • Manuel
  • Acier
Spécification
Spécification
Bouchon en aluminium
Décapsuleur 28mm