Learn More
SGE Analytical Science™ Seringue manuelle
Améliorez la sensibilité de votre analyse MS grâce à cette seringue. Les seringues manuelles SGE Analytical Science™ disposent de pistons ajustés individuellement pour un joint parfait.
Marque: SGE Analytical Science™ 004050
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
Améliorez la sensibilité de votre analyse MS grâce à cette seringue. Les seringues manuelles SGE Analytical Science™ disposent de pistons ajustés individuellement pour un joint parfait.
- Aiguille amovible avec piston standard
- Report de seringue le plus bas
- Réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes
- Aiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface
Spécification
25 G | |
50 mm | |
50 μl | |
Biseauté |
0,50 mm | |
Seringue manuelle | |
SGE™ | |
Amovible |