Learn More
Invitrogen™ Human MAPK7 (ERK5), GST Tag Recombinant Protein
Human MAPK7 (ERK5), GST Tag Recombinant Protein
524.00€ - 7580.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_620602 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 114.7 kDa |
Famille des kinases | MAP Kinases |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960283
|
Invitrogen™
A30502 |
10 μg |
524.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960393
|
Invitrogen™
A33362 |
1 mg |
7580.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940383
|
Invitrogen™
A32872 |
100 μg |
2435.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- This MAPK7 (ERK5) recombinant human protein (full length) was expressed in insect cells
- MAPK7 (ERK5) serine/threonine kinase is a member of the MAP kinase family
- It is involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation, and development
- MAPK7 is activated by mitogen-activated protein kinase kinase 5 (MAP2K5/MEK5) and is involved in downstream signaling processes of various receptors
- In response to extracelluar signals, MAPK7 translocates to the cell nucleus where it regulates gene expression by phosphorylating and activating different transcription factors
- Gene deletion of MAPK7 in mice results in defective blood vessel and cardiac development leading to embryonic lethality
- MAPK7 has been shown to be critical for endothelial function and maintenance of blood vessel integrity
- MAPK7 (ERK5) recombinant human protein is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service
- Validated for use with the Z'-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
NP_620602 | |
114.7 kDa | |
Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Full Length, Recombinant, Active |
Kinase Assay | |
MAP Kinases | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |