missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human MAPK9 (JNK2), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK9 (JNK2), His Tag Recombinant Protein
628.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002743 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 52.2 kDa |
Alias de gène | MAPK9 (JNK2) |
Famille des kinases | MAP Kinase Family |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11523477
|
Invitrogen™
PV3620 |
10μg |
628.00€
10µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15438483
|
Invitrogen™
PR6568B |
100μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686013
|
Invitrogen™
PV4018 |
1 mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- MAPK9 (JNK2) is a serine⁄threonine kinase which plays an important role in the MAPK pathway.
- Gibco™ MarrowMAX™ Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Spécification
NP_002743 | |
52.2 kDa | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
MAPK9 (JNK2) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |