Learn More
Marbofloxacine, Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Marbofloxacin |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 115550-35-1 |
| Couleur | Jaune clair |
| Point de fusion | 268°C |
| Synonyme | 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-piperazino)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-ij][1,2,4]benzoxadiazine-6-carboxylic acid |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 362.36 |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Étalon analytique |