missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Maspin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13471307
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13471307 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13471307 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA527196

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLaS3, NIH-3T3. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (92%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SERPINB5 is a tumor suppressor. It blocks the growth, invasion, and metastatic properties of mammary tumors. As it does not undergo the S (stressed) to R (relaxed) conformational transition characteristic of active serpins, it exhibits no serine protease inhibitory activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Maspin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression SERPINB5
Numéro d’ordre du gène P36952, P70124
Alias de gène 1110036M19Rik; AI462524; AI646751; Maspin; ovalbumin; peptidase inhibitor 5; PI5; PI-5; protease inhibitor 5; protease inhibitor 5 (maspin); serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 5; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 5; serine protease inhibitor 7; serpin B5; serpin family B member 5; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5; SERPINB5; Spi5; Spi7
Symboles de gène(s) SERPINB5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MASPIN. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20724, 5268
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.