missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody

Code produit 16520432
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16520432 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16520432 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA597599

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

This gene product is a chymotryptic serine proteinase that belongs to the peptidase family S1. It is expressed in mast cells and thought to function in the degradation of the extracellular matrix, the regulation of submucosal gland secretion, and the generation of vasoactive peptides. In the heart and blood vessels, this protein, rather than angiotensin converting enzyme, is largely responsible for converting angiotensin I to the vasoactive peptide angiotensin II. Angiotensin II has been implicated in blood pressure control and in the pathogenesis of hypertension, cardiac hypertrophy, and heart failure. Thus, this gene product is a target for cardiovascular disease therapies. This gene maps to 14q11. 2 in a cluster of genes encoding other proteases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Mast Cell Chymase
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Expression CMA1
Numéro d’ordre du gène P21844, P23946
Alias de gène alpha-chymase; Chymase; chymase 1; chymase 1 preproprotein transcript E; chymase 1 preproprotein transcript I; chymase 1, mast cell; chymase, heart; chymase, mast cell; CMA1; CYH; CYM; mast cell; Mast cell chymase 1; mast cell protease 3; Mast cell protease 5; mast cell protease I; Mast cell protease III; MCP3P; Mcp5; Mcp-5; Mcpt3; Mcpt5; MCT1; mMCP-5; rMCP-3; rMCP-5; rMCP-III
Symboles de gène(s) CMA1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human Chymase protein (22-247AA).
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1215, 17228
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C or -80°C if preferred
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.