Learn More
Eppendorf™ Barrette Masterclear™
Marque:  Eppendorf™ 0030132874
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Code produit. 10608314
  • 115.00€ / 120 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
Barrettes de tubes et capuchons Masterclear Real Time PCR
• Détection des niveaux de fluorescence les plus faibles
• Détection de plus basses concentrations en acides nucléiques
• Amélioration du signal d'émission jusqu'à un facteur 10
• Le dôme inversé des capuchons Masterclear évite de rayer ou de contaminer la surface optique et réduit le volume d'air dans le microtube
• Le matériel et les procédés de production ont été optimisés pour la transmission de la lumière
• Les puits à fond blanc réduisent de manière significative le bruit de fond pour des résultats plus homogènes et plus reproductibles
• Le transfert de chaleur est optimisé grâce aux parois ultra minces
• Meilleure reproductibilité des valeurs Ct
• Barrettes 12 capuchons
Spécification
Spécification
Barrette de bouchons
120/boîte