Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Chem-Durance™ Bio L/S™
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une haute résistance chimique et une excellente durabilité sous pression.
Marque: Masterflex™ 06442-35
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.34100kg
Description
- Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Convient à une large gamme d’applications chimiques, ce qui limite le nombre de formulations de tubes dont vous avez besoin à portée de main
- Une faible spallation maintient la pureté du liquide
- L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure
- Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux. Conformité aux critères USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
- Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
- Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
- Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
- Conformes aux normes USP classe VI
Spécification
Tube de pompe | |
7,9 mm | |
1520 cm | |
-60°C | |
3,8 à 2300 ml/min. | |
Opaque | |
660 mm |
Autoclavables | |
Chem-Durance Bio | |
applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et biotechnologiques | |
35 | |
8,8 m | |
35°psi | |
74°C |