Learn More
Masterflex™ Ensemble de flasque d’extrémité I/P™
Complétez votre tête de pompe avec deux ensembles de flasque d’extrémité. Les ensembles de flasque d’extrémité I/P™ de Masterflex™ sont conçus pour être utilisés avecbles têtes de pompe standard I/P™ 73 Masterflex™.
202.00€ - 271.00€
Spécification
À utiliser avec | Pour têtes de pompe standard Masterflex I/P 73 |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Type | Coque d’assemblage |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11860090
|
Masterflex™
07019-78 |
Polycarbonate, acier laminé à froid |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786068
|
Masterflex™
07019-79 |
Polycarbonate, acier inoxydable |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les ensembles sont fabriqués en sulfure de polyphénylène haute performance et en acier inoxydable
Spécification
Pour têtes de pompe standard Masterflex I/P 73 | |
1/boîte | |
Coque d’assemblage |