Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance I/P™, Puri-Flex™
La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ I/P™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
Marque: Masterflex™ 96419-89
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Spécification
Tuyauterie pour pompe péristaltique | |
0,625 in | |
Puri-Flex | |
3 m | |
I/P 89 | |
5/8 po |
Oui | |
15,9 mm | |
10 pieds | |
Pompes Masterflex | |
Max. 19 000 ml/min | |
Translucide |