Learn More
Masterflex™ Systèmes de pompes compatibles réseau L/S™
Code nomenclature Nacres: VA.01
Click to view available options
Connectivité:
Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
Profibus, Bluetooth LE, USB
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Débit de 0,001 à 3400 ml/min avec une tubulure I/P—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe— exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Les modèles dotés d’un capteur de tête ouverte arrêtent l’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
Spécification
Spécification
| Ampérage | 2.2 A à 115 V ; 1.1 A à 230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 37,03 x 22,86 x 23,65 cm |
| Affichage | LCD |
| Alimentation électrique | 90 à 260 VCA |
| Débit | 0,62°à 3700 ml/min. |
| Indice IP | IP 66 |
| Comprend | Entraînement L/S 07575-30, tête de pompe Cytoflow™ II77253-02, tubulure 10 pi C-Flex™ ULTRA™ et cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de canaux | 1 |
| Vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Systèmes de pompes compatibles réseau L/S™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu