Learn More
Cole-Parmer™ Entraînement de console à vitesse variable Masterflex™ L/S
Les entraînements de console à vitesse variable Masterflex L/S sont compacts et économiques pour les applications générales de transfert de liquides
Marque:  Cole-Parmer™ 07555-15
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Code produit. 15927965
  • 1010.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2022
Description
  • Plage de débit : 0,42 à 2900 ml/min
  • Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
  • L’interrupteur d’alimentation séparé vous permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise sous / hors tension de l’entraînement ; le voyant du panneau avant indique qu’il est sous tension
  • Le moteur réversible vous permet d’amorcer / de purger facilement la tubulure ou la pompe dans un sens ou dans l’autre
  • Commande de marche / arrêt à distance via le connecteur DB9 à l’arrière de l’entraînement
Spécification
Spécification
±5%
White and Blue
180 to 260 VAC 50/60 Hz 37 w
Fluid handling
IP 22
40°C
0°C
134 mm
183 mm
1 Each
Yes
Non-sterile
180 à 260 VCA
Dépend de la formulation et de la taille de la tubulure
UL, CSA, CE
Masterflex 07555-15 L/S Variable-Speed Console Drive, 7 to 200 rpm, 230 VAC
0.42 to 1130 mL/min.
Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, and Cartridge pump heads
6-ft (1.8 m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. 
L/S
Accepts up to 2
230 mm
Country-specific plug included - must specify ultimate destination when ordering.
Start/Stop
Analog
37 w
7 à 200 tr/min
Acier peint, plastique ABS