Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Masterflex™ Pharmed Ismaprene
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales et les denrées alimentaires. La tubulure standard Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene convient parfaitement aux travaux de culture cellulaire et tissulaire.
Marque: Ismatec™ MF0015A
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
- Très longue durée de vie.
- Non toxique et non hémolytique.
- Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
- Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
- Spallation des particules faible.
- Autoclavable de manière répétitive.
- Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
- Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
- Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Excellent
- Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Tubulure standard | |
Autoclavables | |
7,5 m | |
Produits pharmaceutiques, médicaux et denrées alimentaires | |
D.I. de 6,4mm, D.E. de 12,8mm | |
Beige | |
135°C |
FDA 21CFR177.2600, pharmacopée américaine Classe VI, listé NSF (norme 51) | |
PharMed Ismaprene | |
3,2 mm | |
-60°C | |
CO2 1200, 02 200, N2 80 | |
Excellent |