Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 0,5 ml Matrix™ sur racks verrouillables à code-barres
Traçabilité optimale des échantillons à basses températures, y compris l’azote liquide en phase vapeur, grâce aux tubes à bouchons vissés de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™ sur racks verrouillables à code-barre.
Marque:  Thermo Scientific™ 3745AMB-BR
343.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21901" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.93400kg
Code produit. 15523734
  • 355.00€ / 480 pièces
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité à basse température, notamment dans de l’azote liquide en phase vapeur, avec les tubes à bouchon vissé de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™ dans des racks verrouillables à code-barres.Ces tubes moulés dans des résines de qualité médicale sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Ces tubes sont conditionnés dans nos racks verrouillables à code-barres dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’un système d’identification lisible à l’œil nu sur les trois côtés du rack.À utiliser en combinaison avec les lecteurs de codes-barres, les arrangeurs et l’équipement de bouchage Thermo Scientific.Les tubes à bouchons vissés 2D répondent à de nombreux besoins en matière de stockage manuel et automatisé à long terme. Le code-barres sur les racks facilite également leur suivi.
Protection fiable des échantillons
  • Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
  • Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
  • Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
  • Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
  • Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
  • Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
  • Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
Spécification
Spécification
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Tubes avec bouchon vissé et fond en V, sans bouchons
Non
Fond en V
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
Non
s/o
Ambré
s/o
0,5 ml
PP vierge de qualité médicale classe VI
Code-barres pour tube : DataMatrix ECC200 12 × 12 non propriétaire avec correction des erreurs intégrée ; Code-barres pour rack : DataMatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu
Stérile
0,0169 fl oz.
Sterile & PCR Ready