Learn More
Huile de matrice, huile hydrocarbonée de 20 centistokes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15451947
Click to view available options
Quantité:
470 mL
3.8 L
Conditionnement:
3.80L
470mL
Code produit. 15451947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044012.#2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-65-0
Numéro MDL MFCD00147539
Spécification
Nom chimique ou matériau Matrix oil
Note relative au nom 20 centistoke hydrocarbon oil
Odeur Petroleum-like
Forme physique Liquide
Quantité 470 mL