Learn More
IKA™ Insert PCR Matrix
Insert pour flacons de 0,2 mL (livré avec IKA MATRIX Orbital).
Marque: IKA™ 0030001159
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Utilisations possibles : IKA MATRIX OrbitalSpécification
Récipients de réaction PCR | |
Récipients de réaction PCR, plaques PCR à 96 puits pour MATRIX Orbital | |
Échantillons, même de plus petits volumes, comme les échantillons de sang, les agents pharmaceutiques, les dosages ELISA ou les échantillons d’ADN / d’ARN | |
96 |
0,2 mL | |
128 x 86 x 30 mm | |
IKA MATRIX Orbital |