Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues en rack Matrix™ TallTip™
Allez plus loin avec les pointes de pipettes allongées Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ qui permettent d’accéder au fond des tubes à essai, des bouteilles et des flacons.
Marque: Thermo Scientific™ 7282
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.32000kg
Description
Allez plus loin grâce aux cônes longs pour pipettes Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, qui permettent d’accéder au fond des tubes à essai, des flacons de réactifs et autres récipients sans que le corps de la pipette ne touche les parois du tube. L’extrémité étroite et non biseautée des cônes fournit une meilleure précision en prévenant le contact avec les parois des récipients
Avantages :- Prévention de la contamination croisée provenant des parois des récipients
- Permet l’utilisation de pointes de grandes capacités dans des petits espaces résultant en un moins grand déplacement de liquide
- Longueur maximale de 102 mm offrant un accès sûr au tubes à essais de 100 mm
- Rack Thermo Scientific™ Flo-Thru™ qui réduit le vacillement des pointes et améliore le flux d’air pendant l’autoclavage
- Modèle universel, convenant à la plupart des marques principales de pipeteurs
Caractéristiques des pointes de pipette Matrix
- Des bagues d’étanchéité sur les pointes garantissent une étanchéité fiable, évitant d’avoir à marteler les pointes sur un pipeteur
- Grâce à leur fabrication dans des moules extrêmement polis et aux procédures rigoureuses de maintenance, ces pointes garantissent une faible rétention de liquide sans traitement spécial ni additif
- Les anneaux de stabilisation dans les racks maintiennent les pointes en place sur le pipeteur
- Rack rigide garantissant l’assise ferme et stable des pointes
- Les fonctions d’évent dans le rack garantissent un bon flux d’air chaud pendant l’autoclavage et réduisent la condensation sur les pointes
- Le couvercle à charnière empêche le couvercle stérile de toucher la paillasse du laboratoire
- L’encoche pour les doigts sur les racks facilite le retrait ou l’insertion des plateaux de recharge
- Sachets à ouverture facile qui simplifient l’ouverture de chaque rack stérile conditionné individuellement
- Racks bien étiquetés simplifiant l’archivage, l’identification des pointes et le réapprovisionnement
- Sensible à l’environnement, la taille réduite des racks réduit le volume des déchets
- Racks utilisant un matériau recyclé et portant les symboles appropriés pour faciliter les initiatives de recyclage
Spécification
250 μl | |
Stérile | |
Version longue | |
Matrix TallTip |
Sans filtre | |
Portoir | |
Pipeteur universel |