Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Max MF
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure à torsion facile TPU GripForce™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Striping réfléchissant 3M™
- Certification ESD
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Max MF |
| Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 39 |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |