Learn More
Honeywell™ Gants Maxi Welder Cut
Code produit 12667513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12667513 Taille : 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12667513 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 205859010
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Gants Honeywell™ Maxi Welder Cut pour la soudure MIG et la soudure à l’arc lors de la manipulation de pièces sèches, graisseuses ou tranchantes.
  • Gant en cuir de vache et Kevlar™
  • Coupe Gunn, pouce ailé avec empiècement, index sans couture, type gantelet
  • Paume en Kevlar™ revêtue de silicone, doublée en coton
  • Dos en cuir fleur de vache hydrofuge
  • Élastique au dos
  • Manchette en cuir refendu de 150 mm
  • Couture en fil de Kevlar™
  • Épaisseur du cuir de seulement 0,9/1,1 mm
  • Le cuir est idéal pour les gants de soudeurs
  • L’assemblage américain, le pouce ailé et les matériaux flexibles utilisés rendent ce gant anatomique, offrant ainsi un excellent confort d’utilisation
  • La doublure en molleton Kevlar™ avec sa doublure en coton augmente le confort et l’isolation thermique du gant
  • Cuir refendu traité contre la chaleur pour une excellente résistance à la chaleur de contact et radiante
  • Le dos en cuir fleur hydrofuge est idéal pour travailler dans un environnement humide
  • La paume en silicone et Kevlar™ noire protège le gant des coupures et des risques thermiques
  • Le manchette en cuir refendu protège une grande partie de l’avant-bras contre les risques mécaniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CATÉGORIE CE : risques intermédiaires de niveau II Conformes aux NORMES : normes de base CEE EN 420-03 risques mécaniques EN 388-03 risques thermiques EN 407-04 risques de soudure EN 12477-2000
Description Paume en fibre aramide Dupont™ Kevlar™ revêtue de silicone
Couleur Noir, Jaune, Blanc
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) de 0,9 à 1,1 mm
Longueur (métrique) 38,5 cm