Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série Maxim
Code produit. 12622605
Change view
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Bronze
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Teinte de la lentille unitSize
12622605 Bronze -
12632545 Transparent 1 pièce
12632615 Ambré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12622605 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7010045680
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les lunettes de sécurité 3M™ Maxim™ 13225-00000M sont munies d'un oculaire asphérique pour une vision à 180 ° et une protection oculaire optimale. Branches noires, oculaire polycarbonate incolore - Traitement DX
  • Le revêtement DX offre une meilleure protection anti-rayures et anti-buée
  • Lunettes de protection avec canal de ventilation au dessus de l'écran pour minimiser la formation de buée.
  • Le design assure une excellente couverture et un bon champ visuel.
  • Pliable, avec barrette nasale réglable et une protection frontale « soft-touch ».
  • Branches inclinables et réglables en longueur (4 positions fixes).
  • Poids = 28 g.
  • Verres inclinables pour faciliter le réglage et avoir un confort maximal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 :2001
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Teinte de la lentille Bronze
Type de produit Safety goggles
À utiliser avec (application) Construction,‎ forestry
Couleur de la monture Noir
Nb par paquet 1paire
Matériau Polycarbonate