Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase Promotion
A highly thermostable, high processivity reverse transcriptase lacking RNase H activity
52.75€ - 174.00€
Spécification
Concentration 5X
Contenu et stockage -20°C
À utiliser avec (application) cDNA Synthesis, RT-PCR, Gene Expression
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15767496
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0751
2000 U Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15777496
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0752
10,000 U Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Thermostable - 90% active after incubation at 50°C for 60 minutes in a reaction mixture.
  • Active up to 65°C
  • High yields of full-length cDNA up to 20 kb
  • High sensitivity - reproducible cDNA synthesis from a wide range of starting total RNA amounts (1 pg to 5 μg)
  • Efficient - complete cDNA synthesis in 15 to 30 minutes
  • Increased resistance to common reaction inhibitors
  • Incorporates modified nucleotides
Spécification
Spécification
5X
-20°C
cDNA Synthesis, RT-PCR, Gene Expression
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase Promotion