Learn More
Thermo Scientific™ Plate-formes Thermo Scientific spécifiques MaxQ 3000/5000 avec pinces
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
Marque: Thermo Scientific™ 3599-49
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
En cas d’utilisation d’une seule taille de récipient, par exemple un flacon, ces plate-formes offrent une capacité maximale et sont livrées équipées de pinces.
- Livrées équipées de pinces pour fournir une capacité maximale
Spécification
Entonnoir de séparation (500 ml à 2 litres ) | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
36 po | |
24 po | |
MaxQ 3000 Shaker Seulement |
Entonnoir de séparation (de 500 ml à 2 L) | |
30 yds x 18 po | |
91cm | |
61cm | |
10 |