Learn More
Thermo Scientific™ Plate-formes Thermo Scientific spécifiques MaxQ 3000/5000 avec pinces
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
Marque:  Thermo Scientific™ 3599-63
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10338293
  • 4070.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
En cas d’utilisation d’une seule taille de récipient, par exemple un flacon, ces plate-formes offrent une capacité maximale et sont livrées équipées de pinces.
  • Livrées équipées de pinces pour fournir une capacité maximale
Spécification
Spécification
Plateforme réglable pour récipients
30 x 18 in
76 cm
45,7 cm
MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement
Certificat d'analyse (COA), Certificat de conformité (COC)
30 in
18 in
Plateforme réglable
Réglable