Learn More
Pipettes graduées en verre type 2 classe AS MBL™
Pipetez avec précision. La pipette en verre sodocalcique MBL™ classe AS type 2 portent des graduations ambrées indélébiles.
7.60€ - 19.60€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835:2007 |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Type | Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11339663
|
MBL
PRA816AS |
10 ml | 0,1 mL | plusmn; 0,05 ml |
17.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11349663
|
MBL
PRA818AS |
25 ml | 0,1 mL | plusmn; 0,1 ml |
19.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11329663
|
MBL
PRA814AS |
5 ml | 0,05 mL | plusmn; 0,03 ml |
15.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309663
|
MBL
PRA810AS |
1 ml | 0,01 mL | plusmn; 0,007 ml |
7.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11319663
|
MBL
PRA812AS |
2 ml | 0,02 mL | plusmn; 0,01 ml |
9.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conformes à la norme ISO 835
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre une ligne de graduation quelconque et zéro, au niveau de la buse
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
- Chaque pipette est étalonnée “pour délivrer un volume donné” dans un délai de +5 s
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
Spécification
Oui | |
Verre sodocalcique | |
Pipette |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Oui |