Learn More
McFarland Standard 0.5, Pro-Lab Diagnostics™
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Etalons McFarlands
• Pour l'ajustement des densités de vos suspensions bactériennes
• Etalon McFarland 0,5
• Pour l'ajustement des densités de vos suspensions bactériennes
• Etalon McFarland 0,5
Spécification
Spécification
| Conditionnement | 10 ml |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Opaque |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Quantité | 10 mL |