Learn More
Ensemble standard McFarland, diagnostic Pro-Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 Set
Conditionnement:
1 pièce
Description
Etalons McFarlands
• Pour l'ajustement des densités de vos suspensions bactériennes
• Kit étalon Mac Farland
• Contient 1 quantité de chaque étalon
• Pour l'ajustement des densités de vos suspensions bactériennes
• Kit étalon Mac Farland
• Contient 1 quantité de chaque étalon
Spécification
Spécification
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Opaque |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Quantité | 1 Set |