Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai ProQuantum™ Human MCP-1
Le kit d’immunoessai Invitrogen™ ProQuantum™ mesure les protéines sans étapes de lavage, faible consommation d’échantillons, haute sensibilité et large plage dynamique sur un instrument qPCR
Marque:  Invitrogen™ A355985
3044.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21989" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 17104709
  • 3350.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
  • Haute sensibilité : Détecte les niveaux faibles de protéines avec une sensibilité supérieure aux méthodes traditionnelles comme ELISA
  • Faible consommation d’échantillons : Utilisez 2 à 5 µ l d’échantillon (p. ex., 2 μl contre 75 μl pour les puits tripliqués avec d’autres méthodes)
  • Flux de travaux rapide et facile : Pas d’étapes de lavage, 2 heures de l’échantillon à la réponse
  • Large plage dynamique : 5 journaux minimisent les dilutions d’échantillons pour respecter l’échelle
  • Aucun instrument propriétaire à acheter : Fonctionne sur n’importe quel instrument PCR en temps réel
  • Logiciel ProQuantum disponible : Analyse robuste des données et comparaison statistique par groupe
Spécification
Spécification
0,064 à 5 000 pg/ml
Taqman™ PCR en temps réel
Humaine
Instruments qPCR
Conjugat A d’anticorps, Conjugué d’anticorps B, Tampon de dilution de conjugat d’anticorps, Tampon de dilution de dosage, Ligase, Master Mix, Étalon
5 x 96 réactions
2 à 5 μl
CCL2
< 0,05 pg/ml
Immunodosage basé sur la proximité
Analyse quantitative des protéines
1 heures
FAM ™
RUO
Congelé à -20°C
2 heures